Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H80O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-765-9
MDL number:
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
InChI key
UDXANBFMQUOKTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glyceryl tritridecanoate is a triglyceride compromised of tridecanoic acid and is often used in a variety of biochemical research applications.
Application
Glyceryl tritridecanoate has been used as an internal standard for the extraction of the total lipids from the muscle homogenate. It has also been used in toluene as an internal standard to assess the lipid content and fatty acid (FA) composition of forages and concentrates using a one-step extraction-transesterification procedure.
Features and Benefits
The is a high-purity triglyceride that ensures reproducibility and versatility in various research applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description ≥99% | description ≥99% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?