Przejdź do
T4019
Trypsin−Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42020142
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
bovine pancreas (trypsin)
Concentration:
≥15 units/mL (packed gel)
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine pancreas (trypsin)
Quality Segment
form
buffered aqueous suspension
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
extent of labeling
≥15 units per mL (packed gel)
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Application
An experimental approach using SDS-PAGE, in-gel trypsin digestion and proteomic analysis identified five endosomal proteins. [1] Trypsin cleavage of the high-risk HPV-16 E5 protein (16E5) generates a unique four-amino acid C-terminal peptide that serves as a marker for E5 expression in transfected cells and epithelial cell lines containing integrated and episomal HPV-16 DNA. [2]
Physical form
Suspension in approx. 10 mM acetic acid, pH 3.2, containing preservative
Preparation Note
TPCK-treated
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of BAEE per min at pH 8.0 at 30 °C (titrimetric assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8802T6763T1763
biological source
bovine pancreas (trypsin)
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas (trypsin)
form
buffered aqueous suspension
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous suspension
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
concentration
-
concentration
-
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
extent of labeling
≥15 units per mL (packed gel)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
≥15 units per mL packed gel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin−Agarose
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T4019-100UN04061837345401
T4019-50UN04061837345425
T4019-25UN04061832707952