Przejdź do
T6763
Trypsin Acetylated from bovine pancreas
Type V-S, ≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Acetyltrypsin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
Biological source:
bovine pancreas
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type V-S
form
powder
specific activity
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
General description
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Application
Trypsin has been used in a study to assess the ontogeny of the endocrine pancreas in the fetal/newborn baboon. [1] Trypsin digestion and hydrogen/deuterium exchange support the transition between inward- and outward-facing conformations during the catalytic cycle of the bacterial multidrug ATP-binding cassette transporter. [2]
Biochem/physiol Actions
Lys-acetylated trypsin is less susceptible to autolysis than the native form.
Preparation Note
Prepared by the method of Labouesse, J. and Gervais, M., Eur. J. Biochem., 2, 215 (1967).
Other Notes
One BAEE unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min at pH 7.6 at 25° C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2 mL (1 cm light path).
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8802T1005T1143
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... TRYP8(282603)
specific activity
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥6,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
UniProt accession no.
Q29463
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q29463
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)