Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
Informacje o tej pozycji
469,00 zł
biological source
bovine pancreas (trypsin)
Quality Segment
form
buffered aqueous suspension
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
extent of labeling
≥15 units per mL packed gel
matrix
cross-linked beaded agarose
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas (trypsin) | biological source bovine pancreas (trypsin) | biological source enzyme from bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| form buffered aqueous suspension | form buffered aqueous suspension | form ammonium sulfate suspension | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| concentration ≥15 units/mL (packed gel) | concentration ≥15 units/mL (packed gel) | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin Agarose
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?