Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 563,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
563,00 zł
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetraiodothyroacetic acid,
solubility
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20)
InChI key
PPJYSSNKSXAVDB-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a positive control to study the effects of ioxynil (IOX)
- diethylstilbestrol (DES) exposure on zebrafish embryos
- to study its effects on long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD) in the dentate gyrus in urethane-anesthetized male rats
- to determine its influence on the actions of thyroid-stimulating hormone
- thyroid-stimulating immunoglobulins in orbital fibroblast
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow) | solubility - | solubility methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T3787-100MG | 04061837345029 |
| T3787-25MG | 04061837345036 |