Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
376,00 zł
Nazwa produktu
Phenylbutazone,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
InChI key
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C9(1559), PTGIS(5740), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
- as a hepatotoxin in transgenic zebrafish line (LiPan) hepatotoxin assay
- as a standard in high-performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV) method
- as an anti-inflammatory compound in hen′s egg chorioallantoic membrane test (HET-CAM assay)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... CYP2C9(1559), PTGIS(5740), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information - | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
| mp 106-108 °C (lit.) | mp 106-108 °C (lit.) | mp 106-108 °C (lit.) | mp 106-108 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylbutazone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?