Przejdź do
T7650
3,3′,5-Triiodothyroacetic acid
≥90%
Synonim(y):
4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenylacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9I3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-086-1
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
functional group
iodo
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H9I3O4/c15-9-6-8(1-2-12(9)18)21-14-10(16)3-7(4-11(14)17)5-13(19)20/h1-4,6,18H,5H2,(H,19,20)
InChI key
UOWZUVNAGUAEQC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
  • Thyroid hormone research: A study explored the impact of 3,3′,5-Triiodothyroacetic acid on peripheral and neurodevelopmental findings in patients with MCT8 deficiency, highlighting its potential in therapeutic interventions for thyroid-related developmental disorders (Unsal and Hayran, 2024).
  • Neurological disorder management: Research demonstrated the use of 3,3′,5-Triiodothyroacetic acid in addressing impaired T3 uptake and action in cerebral organoids modeling Allan-Herndon-Dudley syndrome, providing insights into its application in managing brain-specific thyroid hormone transport abnormalities (Salas-Lucia et al., 2024).
  • Pharmaceutical development for antiviral therapies: Tiratricol, a derivative of 3,3′,5-Triiodothyroacetic acid, was identified as an inhibitor of yellow fever virus replication by targeting the viral RNA-dependent RNA polymerase, showcasing its potential in antiviral drug development (Ren et al., 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A08010T5516T2877
description
≥90%
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
γ-irradiated, powder, suitable for, suitable for cell culture
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥90%
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
rat ... Thra(81812), Thrb(24831)
Gene Information
-
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
rat ... Thra(81812), Thrb(24831)
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
rat ... Thra(81812), Thrb(24831)
functional group
iodo
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)