Przejdź do
T3577
Tolperisone hydrochloride
≥98% (HPLC), ion channel blocker , solid
Synonim(y):
Menopatol, 2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
579,70 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-876-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
579,70 zł
Cena katalogowa682,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tolperisone hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChI key
ZBUVYROEHQQAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tolperisone is an ion channel blocker and centrally acting muscle relaxant.
Tolperisone regulates ionic currents in myelinates axons and subsequently decreases excitability and mediates its antispastic functions3.
Tolperisone is derived from piperidine and possesses membrane stabilizing action. It helps in reducing the effect of spasticities associated with the nervous and muscular system. It exhibits muscle relaxant action through attenuating voltage-gated sodium channels in the brain stem.
Preparation Note
Tolperisone hydrochloride dissolves in water at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6821SML1882SML1444
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T3577-250MG04061832577555
T3577-50MG04061837344695