Przejdź do
SML1882
RS 67333 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Amino-5-chloro-2-methoxy-phenyl)-3-[1(n-butyl)-4-piperidinyl]-1-propanone hydrochloride, 1-(4-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-(1-butyl-4-piperidinyl)-1-propanone hydrochloride, RS-67,333 hydrochloride, RS-67333 hydrochloride, RS67333 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
390,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29ClN2O2 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
390,15 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC)CCC2CCN(CCCC)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H29ClN2O2.ClH/c1-3-4-9-22-10-7-14(8-11-22)5-6-18(23)15-12-16(20)17(21)13-19(15)24-2;/h12-14H,3-11,21H2,1-2H3;1H
InChI key
XVBGLZNYWUUAFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A selective and potent 5-HT4 partial agonist with in vitro and in vivo efficacy.
RS 67333 is a selective, high affinity (pKi = 8.7 for the 5-HT4 binding site in guinea-pig striatum) partial agonist toward 5-HT4 receptor that relaxes carbachol-contracted rat oesphageal muscularis mucosae ex vivo (pEC50/%reversal = 8.7/50 with RS 67333 vs. 8.2/100 with 5-HT) and induces tachycardia (tachyarrhythmia) of anaesthetized micropigs in vivo (ED50 via i.p. in μg/kg over max heart rate increase in beats/min = 4.9/35 with RS 67333 vs. 3.2/95 with 5-HT). RS 67333 is also reported to show high affinity for sigma receptors (pKi = 8.9/σ1 and 8.0/σ2), while exhibiting much reduced affinity toward a panel of other receptors, including 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 (pKi <6.4), muscarinic receptors (pKi = 5.2/M1 & 5.3/M2), and adrenoceptors (pKi <6.7 for α1A, α1B, α2A, α2B, β1, β2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0604SML0190SML1909
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Marchetti et al.
Neuropharmacology, 39(11), 2017-2027 (2000-08-30)
Recent data suggest that activation of 5-HT(4) receptors may modulate cognitive processes such as learning and memory. In the present study, the effects of two potent and selective 5-HT(4) agonists, RS 17017 [1-(4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl)-5- (piperidin-1-yl)-1-pentanone hydrochloride] and RS 67333 [1(4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl)-3- (1-n-butyl-4-piperidinyl)-1-propanone]
R M Eglen et al.
British journal of pharmacology, 115(8), 1387-1392 (1995-08-01)
1. The pharmacology of two novel 5-HT4 receptor agonists, RS 67333 (1-(4-amino-5-chloro-2-methoxy-phenyl)-3-[1(n-butyl)-4-piperidinyl]-1- propanone HCl) and RS 67506 (1-(4-amino-5-chloro-2-methoxy-phenyl)-3-[1-(2-methyl sulphonylamino)ethyl-4-piperidinyl]-1-propanone HCl) have been assessed in vitro and in vivo. 2. RS 67333 and RS 67506 exhibited affinities (pKi = 8.7 and
Mohammad Nasehi et al.
Behavioural brain research, 317, 272-278 (2016-10-28)
Functional interaction between cannabinoid and serotonin neuronal systems have been reported in different tasks related to memory assessment. The present study investigated the effect of serotonin 5-HT4 agents into the dorsal hippocampus (the CA1 region) on spatial and object novelty
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1882-25MG04061832077932
SML1882-5MG04061832077949