Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].N1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)C.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
InChI key
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, under inert gas | storage condition - | storage condition desiccated |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?