Przejdź do
T3405
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonim(y):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
50 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
932,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.27
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
264-769-6
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride, tablet, 1 mg substrate per tablet
Quality Level
form
tablet
mp
≥300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H
InChI key
NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 620-650 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride has been used as a substrate for the
  • anti-mouse IgG (? specific) horseradish peroxidase-conjugated antibody in the ELISA of mice sera
  • anti-mouse peroxidase antibody in the protein tyrosine phosphatase assay of naive and effector T cell lysate
  • in enzymatic hydroperoxide (EH) assay and in prooxidants–antioxidants balance (PAB) assay of serum samples from diabetic patients
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69301496738SML3593
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
powder
form
crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
≥300 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Targeting phospho-Ser422 by active Tau Immunotherapy in the THYTau22 mouse model: a suitable therapeutic approach
Troquier L, et al.
Current Alzheimer Research, 9(4), 397-405 (2012)
A novel assay for the evaluation of the prooxidant-antioxidant balance, before and after antioxidant vitamin administration in type II diabetes patients
Alamdari DH, et al.
Clinical Biochemistry, 40(3-4), 248-254 (2007)
C Flohr et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 40(1), 131-142 (2009-09-18)
Observational evidence suggests that infection with helminths protects against allergic disease and allergen skin sensitization. It is postulated that such effects are mediated by helminth-induced cytokine responses, in particular IL-10. We tested this hypothesis in a rural area of central
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T3405-50TAB04061837344404
T3405-100TAB04061835522309
T3405-5TAB04061837344411