Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł 306,75 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
306,75 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 25%grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
functional group
phosphine
SMILES string
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
InChI key
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description - | description - | description phyproof® Reference Substance |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade primary reference standard |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?