Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H6Cl6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.04
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(O)=C(C=C1Cl)Cl)CC2=C(C(Cl)=CC(Cl)=C2O)Cl
InChI key
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexachlorophene is selective and potent N-acyl-phosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor. Hexachlorophene potently inhibits NAPE-PLD activity in cultured HEK293 cells. Hexachlorophene is an antibacterial compound used topically by health-care personnel to control cutaneous gram-positive infections. Also it appears that hexachlorophene is an inhibitor of virus entry for Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV).
Selective and potent N-acyl-phosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor; topical anti-bacterial agent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachlorophene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?