Przejdź do
T3396
Tetraglycol
BioXtra
Synonim(y):
Glycofurol, Tetrahydrofurfuryl alcohol polyethyleneglycol ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Level
product line
BioXtra
form
liquid (clear)
impurities
<0.5% water (Coulometric), <5 ppm heavy metal
color
colorless to light yellow
mp
≤ -100  °C
solubility
water: soluble 3420 g/L
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(CCC1)COCCO
InChI
1S/C7H14O3/c8-3-5-9-6-7-2-1-4-10-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
CTPDSKVQLSDPLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetraglycol has been used:
  • to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) for injecting fertilized chicken eggs for DiI labeling
  • to dilute DiI (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate) and diO (3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate) for dye/virus injections
  • to dilute poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) to prepare PLGA/F127 solution
Used as solvent to dissolve water-insoluble compounds.
Biochem/physiol Actions
Liquid glycofurol can readily transform into gel systems with excellent elasticity due to which, it can be used as a medium to dissolve water-insoluble drugs.
Features and Benefits
Efficient solubilizer for glibenclamide (GBD)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
Do not confuse with tetraethylene glycol, which is also sometimes called tetraglycol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.210928.22307G6923
form
liquid (clear)
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble 3420 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
≤ -100  °C
mp
-
mp
<-80 °C
mp
-
description
non-ionic
description
-
description
-
description
non-ionic
impurities
<0.5% water (Coulometric), <5 ppm heavy metal
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saly Galal et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 53(1), 57-64 (2004-02-11)
The ability of liquid and semi-solid matrix (SSM) filling capsule technology to improve the dissolution rate of glibenclamide (GBD) was investigated. Semiquantitative estimation of GBD solubility in various vehicles was carried out. Tetraglycol was found to be the most efficient
X F Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 32(6), 1654-1663 (2012-08-01)
Poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) - Pluronic F127 - glass composites have demonstrated excellent potential, from the perspective of controlled mechanical properties and cytocompatibility, for peripheral nerve regeneration. In addition to controlling the mechanical properties and cytotoxicity for such composite devices, the
Nahla Salah Barakat
AAPS PharmSciTech, 11(3), 1138-1146 (2010-07-24)
In view of the good skin tolerability, glycofurol was used as a vehicle-based gel, and its effect in the topical penetration of Naproxen (NAP) was investigated. The aims of this study were to develop a suitable gel with bioadhesive property
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T3396-100G04061837344336
T3396-1KG04061837344343
T3396-250G04061837344350