Przejdź do
G6923
Genapol® X-100
Synonim(y):
Isotridecanol ethoxylate, Isotridecyl alcohol polyglycol ether (10 EO), PEG isotridecyl ether, Polyethylene glycol monoisotridecyl ether, Polyoxyethylene (10) Isotridecyl Ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
micellar average mol wt 56000
aggregation number
88
CMC
0.15 mM (20-25°C), 19.5
transition temp
cloud point 82 °C
HLB
13 - 14
SMILES string
O(CCOCCOCCOCCOCCO)CCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Genapol X-100 has been used in a study to assess how detergents affect inhibitor potencies against cyclo-oxygenase isoforms. [1] It has also been used in a study to investigate the solubilisation of the membrane-bound D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase of Bacillus coagulans. [2]
Legal Information
Genapol is a registered trademark of Clariant GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48750388858STS0004
aggregation number
88
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
-
CMC
0.15 mM (20-25°C), 19.5
CMC
0.06-0.15
CMC
-
CMC
830 ppm (25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
HLB
13 - 14
HLB
13
HLB
12
HLB
14.1
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
mol wt
micellar average mol wt 56000
mol wt
552.78 g/mol
mol wt
average Mn ~683
mol wt
570 g/mol by calculation
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)