Przejdź do
8.22307
Alkohol tetrahydrofurfurylowy
for synthesis
Synonim(y):
Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-625-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
282 °C
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.7 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
transition temp
flash point 75 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(CCC1)CO
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.210928.04015T3396
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
178 °C/1013 hPa
bp
176 °C/40 hPa
bp
170-171 °C/1013 mbar
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid (clear)
mp
<-80 °C
mp
-
mp
-31 °C
mp
≤ -100  °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol tetrahydrofurfurylowy
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-99-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822307250004022536488653
822307100004022536488646
822307010004022536488639