Przejdź do
T2952
Tetrabenazine
≥98% (HPLC), VMAT inhibitor, solid
Synonim(y):
9,10-Dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-(rel 3R,11bR)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
2762,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-383-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
40090
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabenazine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)C(=O)CC3c2cc1OC
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
InChI key
MKJIEFSOBYUXJB-GDBMZVCRSA-N
Application
Tetrabenazine has been used for dopamine uptake assays in mouse brain cells1. Tetrabenazine has also been used for non-specific binding assays in postnuclear supernatants derived from PC-12 and CV-1 cells2.
Biochem/physiol Actions
Tetrabenazine is a reversible type 2 vesicular monoamine transporter (VMAT) inhibitor.
Tetrabenazine is a reversible type 2 vesicular monoamine transporter (VMAT) inhibitor. It depletes dopamine stores.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tetrabenazine is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml and is insoluble in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7438N0164N1537
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vikas Kotagal et al.
Neurology, 82(17), 1514-1520 (2014-04-01)
Cardiovascular comorbidities associate with neurodegeneration in the elderly and may contribute to extranigral pathologies and medically refractory axial motor features in Parkinson disease (PD). We explored differences in the estimated rate of axial motor feature accrual between patients with PD
Sinéad M Murphy et al.
Annals of neurology, 72(4), 481-490 (2012-10-31)
Since the introduction of the Orphan Drug Act in 1983, designed to promote development of treatments for rare diseases, at least 378 orphan drugs have been approved. Incentives include financial support, tax credits, and perhaps most importantly, extended market exclusivity.
Marc D Normandin et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(6), 908-916 (2012-05-11)
The ability to noninvasively measure endogenous pancreatic β-cell mass (BCM) would accelerate research on the pathophysiology of diabetes and revolutionize the preclinical development of new treatments, the clinical assessment of therapeutic efficacy, and the early diagnosis and subsequent monitoring of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T2952-50MG04061832983905
T2952-10MG04061832983899