Przejdź do
N0164
Necrostatin-5
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-[[3,4,5,6,7,8-hexahydro-3-(4-methoxyphenyl)-4-oxo[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetonitrile, 3-p-methoxyphenyl-5,6-tetramethylenothieno[2,3-d]pyrimidin-4-one-2-mercaptoethylcyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)N2C(=O)c3c4CCCCc4sc3N=C2SCC#N
InChI
1S/C19H17N3O2S2/c1-24-13-8-6-12(7-9-13)22-18(23)16-14-4-2-3-5-15(14)26-17(16)21-19(22)25-11-10-20/h6-9H,2-5,11H2,1H3
InChI key
VGONMECBFMCKBS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Necrostatin-5 is an inhibitor of necroptosis (non-apoptotic cell death pathway) by indirect inhibition of RIP1 kinase.
Necrostatin-5 is an inhibitor of necroptosis (non-apoptotic cell death pathway) by indirect inhibition of RIP1 kinase. Necroptosis is defined as alternative active cell death pathway: Death-Domain Receptor (DRs, e.g. Fas/TNFR) mediated and caspase-inhibitor insensitive with specific morphology (nuclear condensation, organelle swelling, loss of plasma membrane integrity). The necrostatins have been discovered to inhibit this pathway by inhibition of the death domain receptor-associated adaptor kinase RIP1. Three distinct mechanisms appear to be involved: T-loop dependent inhibition by necrostatin-1; partially T-loop independent inhibition by necrostatin-3 and indirect inhibition of RIP1 by necrostatin-5, since necrostatin-5 is a potent inhibitor of immunnoprecipitated RIP1, but does not inhibit recombinant RIP1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2474SML1915SML1359
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N0164-25MG04061833219669
N0164-5MG04061833219676