Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)N4CCOCC4
InChI
1S/C17H15NO3/c19-15-11-16(18-7-9-20-10-8-18)21-17-13-4-2-1-3-12(13)5-6-14(15)17/h1-6,11H,7-10H2
InChI key
KKTZALUTXUZPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) inhibitor, to pre-treat colon cancer cell
- in kinase inhibitor experiments for treating zygotes with visible pronuclei post 20 h-human chorionic gonadotropin (hCG)
- to determine its influence on cytotoxicity of dibenzo[def,p]chrysene on HepG2 cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color tan | color red | color white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?