Przejdź do
T2630
Glyceryl tripalmitoleate
≥98%, liquid
Synonim(y):
TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/16:1(9Z)), Tripalmitolein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H92O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
InChI
1S/C51H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h19-24,48H,4-18,25-47H2,1-3H3/b22-19-,23-20-,24-21-
InChI key
SKGWNZXOCSYJQL-BUTYCLJRSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8127T7752T7379
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant oil (sunflower)
assay
≥98%
assay
≥85%
assay
-
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)