Przejdź do
T7752
Glyceryl trioleate
~65%
Synonim(y):
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.43
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-534-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718692
MDL number:
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
liquid
concentration
~65%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001113870110OT9517
Triolein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001113
Triolein
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
~65%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl trioleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
626.0 °F - closed cup
flash_point_c
330.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Glycerol trioleate content of this product is 65%. What is the remaining 35%?
    1 answer
    1. The impurities of this material are not fully characterized on a lot to lot basis. However, historical data indicate the primary impurities are other fatty acids such as Linoleic, Elaidic, Stearic, Palmitic, and Octanoic.