Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H104O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.43
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-665-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant oil (sunflower)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?