Przejdź do
T2269
L-Tyrosine disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NNa2O3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.15 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
3510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar beets (refined)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChI key
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
Gene Information
human ... GRIN2D(2906)
mouse ... GRIN2D(14814)
rat ... GRIN2D(24412)
Application
L-Tyrosine disodium salt hydrate has been used as part of the amino acid mix in the URA media for culturing Saccharomyces cerevisiae cells.[1]
Other Notes
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9405T1145T3754
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
Gene Information
human ... GRIN2D(2906)
mouse ... GRIN2D(14814)
rat ... GRIN2D(24412)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosine disodium salt hydrate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T2269-500G04061837341946