Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.17
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
3150815
MDL number:
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
O-Phospho-L-tyrosine,
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
225 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
DCWXELXMIBXGTH-QMMMGPOBSA-N
Application
O-Phospho-L-tyrosine has been used:
- as a diluent of anti-phosphotyrosine antibody to study sperm capacitation[1]
- as an amino acid standard in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) analysis[2]
- as an amino acid standard in two-dimensional thin-layer electrophoresis system to analyze phosphoamino acids on the phosphorylated starch phosphorylase (L-SP)[3]
Biochem/physiol Actions
Phosphotyrosine acts as a docking site in protein regulation by stimulating interaction between tyrosine-phosphorylated proteins and phosphotyrosine domains of other proteins.[4]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to beige |
| mp 225 °C | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp 239 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Phospho-L-tyrosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?