Kluczowe dokumenty
T3754
L-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Tyrosine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
Zastosowanie
detection
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Aktywność proteinazy K mierzona za pomocą spektrofotometrii przy użyciu substratu hemoglobiny, kluczowa dla charakterystyki enzymu.