Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
2.5±0.3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Tyrode′s salt solution is used for diluting protein components of media of natural origin. The current role of a balanced salt solution in cell culture is multifaceted. It serves as an irrigating, transporting, and diluting agent while maintaining intra- and extracellular osmotic balance and provides cells with water and certain bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism. It also provides the essential energy for cell metabolism and a buffering system to maintain the medium within the optimal pH range (7.2-7.6).
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level - | Quality Level 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| pH 2.5±0.3 | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?