Przejdź do
G9779
Gey′s Balanced Salt Solution
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
GBSS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L
phenol red: no
NaHCO3: 2.27 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Gey′s Balanced Salt Solution is a phosphate bicarbonate buffered cell suspension and washing solution. A complete balanced salt solution with a unique combination of ""salt forms"". Contains the same five basic ions as EBSS, HBSS and DPBS.
Application
Gey′s Balanced Salt Solution has been used in:
  • organotypic mouse brain slice culture[1]
  • isolation of primary murine liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) [2]
  • organotypic hippocampal slice cultures[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9394H6648E7510
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
glucose: 1.0 g/L
phenol red: no
NaHCO3: 2.27 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.011 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
components
glucose: 10.0 g/L
NaHCO3: no
phenol red: 0.11 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)