Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
154,00 zł
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
quality
With sodium bicarbonate
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L (Dextro
Dextro)
NaHCO3: 1.0 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
- to incubate sperms collected from cauda epididymis of rat, mouse, guinea pig, golden hamster and rabbit [1][2]
- for the transportation of lower uterine segment (LUS) strips from women[3]
- for the transportation of Cor.4U human-induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived cardiomyocytes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| components glucose: 1.0 g/L (Dextro | components - | components - | components NaHCO3: 0.35 g/L |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyrode′s Salts
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?