Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
form
solid
Quality Level
mol wt
average mol wt 4,400
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
storage temp.
2-8°C
Application
- Preconcentration and Separation of Mixed-Species Samples Near a Nano-Junction in a Convergent Microchannel.: This article explores the separation of mixed-species samples using a nano-junction, employing TRITC-Dextran to track macromolecular movement within microchannels (Chiu et al., 2015).
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mol wt average mol wt 4,400 | mol wt average mol wt 65,000-85,000 | mol wt average mol wt 20,000 | mol wt average mol wt 155,000 |
| extent of labeling ~1 TRITC per 100 glucose residues | extent of labeling ~1 TRITC per 100 glucose residues | extent of labeling 0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose | extent of labeling ~1 TRITC per 100 glucose residues |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Powiązane treści
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T1037-50MG | 04061837336461 |
| T1037-100MG | 04061832630601 |