For assay purposes, this material is reconstituted at 10 mg/mL in water and may yield a hazy solution. This information is not published to the product page or Certificate of Analysis.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
461,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 155,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
color
purple to pink
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 155,000 | description average mol wt 65,000-85,000 | description average mol wt 40,000 | description average mol wt 500,000 |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color purple to pink | color purple to pink | color - | color - |
| mol wt average mol wt 155,000 | mol wt average mol wt 65,000-85,000 | mol wt average mol wt 40,000 | mol wt average mol wt 500,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of product T1287, Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran? And where is this information written?