Przejdź do
T1162
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 65,000-85,000
Synonim(y):
TRITC-Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 65,000-85,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
color
purple to pink
storage temp.
2-8°C
General description
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran/TRITC-Dextran is a fluorochrome.
Application
Tetramethylrhodamine isothiocyanate-Dextran has been used to evaluate the role of pores (and channels) in the initial stages of amylolysis. It has also been used in protein-fluorescent conjugation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4287452194R8881
description
average mol wt 65,000-85,000
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt ~10,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
purple to pink
color
-
color
-
color
light pink to red, very dark purple
mol wt
average mol wt 65,000-85,000
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 500,000
mol wt
average mol wt ~10,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
0.002-0.01 mol RITC per mol glucose
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)