Przejdź do
T1030
TES hemisodium salt
Synonim(y):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Masa cząsteczkowa:
240.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
pH
6.8—8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
InChI key
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0772T1375T0647
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
6.8—8.2
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)