Przejdź do
T0647
TAPS sodium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
3-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, TAPS NA, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤1% water content (Karl Fischer)
useful pH range
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
General description
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid (TAPS) is a zwitterionic ionic buffer that is widely used in capillary electrophoresis. As one of the key biological buffers, it maintains the required pH of the medium and exhibits various properties such as high water soluble, highly inert, and stable nature and extremely low absorbance of ultraviolet-visible (UV-vis) light. TAPS buffer also aids in stabilizing lysozyme against thermal denaturation. It is widely used in biology and biochemistry.
Application
TAPS sodium salt has been used along with filtered natural sea water (FSW) to stain live or fixed embryos.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5130T0772T9269
TAPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
T5130
TAPS
description
≥99% (titration)
description
≥99.5% (titration)
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
warm water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAPS sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)