Przejdź do
T0772
TES sodium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-propan-2-yl)amino)ethane sulfonate, TES NA, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤7% water content (Karl Fischer)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
General description
TES sodium salt belongs to the category of zwitterionic buffers that contain ionizable groups of both positive and negative charges.[1] It has a high water solubility and can effectively stabilize pH levels within the physiological pH range of 6.8 to 8.2 over a broad range of temperatures.[1] TES sodium salt is used in the preparation of electrophoresis buffers. It is one of the commonly used Good buffers[2] in biochemistry and molecular biology research.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1030T0647T1375
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)