Przejdź do
T0512
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt
Synonim(y):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide 3-sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H43NO8S2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.73
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥90.0% (TLC)
mol wt
607.73 g/mol
impurities
≤3% (TLC)
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCCS(O)(=O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO8S2.Na.H/c1-17(4-9-24(28)27-14-15-36(29,30)31)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(35-37(32,33)34)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23H,4-16H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
POWDNUISUWSLLN-RLHFEMFKSA-N
General description
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt is a natural detergent bile salt with potential use as a topical microbicidal agent. [1]
Application
Taurolithocholic acid 3-sulfate disodium salt has been used in a study to assess the electrophysiological effects of bile acids on pancreatic acinar cells. [2] It has also been used in a study to investigate the mechanisms underlying the inhibition of bile acid-induced apoptosis by cyclic AMP in rat hepatocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7515T0266T4009
assay
≥90.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
impurities
≤3% (TLC)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
607.73 g/mol
mol wt
505.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 2100
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Svetlana G Voronina et al.
The Journal of biological chemistry, 280(3), 1764-1770 (2004-11-13)
Biliary disease is a major cause of acute pancreatitis. In this study we investigated the electrophysiological effects of bile acids on pancreatic acinar cells. In perforated patch clamp experiments we found that taurolithocholic acid 3-sulfate depolarized pancreatic acinar cells. At
Inhibition of taurolithocholate 3-sulfate-induced apoptosis by cyclic AMP in rat hepatocytes involves protein kinase A-dependent and -independent mechanisms
Graf, D., et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 415, 9-9 (2003)
B C Herold et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 43(4), 745-751 (1999-04-02)
The development of new, safe, topical microbicides for intravaginal use for the prevention of sexually transmitted diseases is imperative. Previous studies have suggested that bile salts may inhibit human immunodeficiency virus infection; however, their activities against other sexually transmitted pathogens
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0512-10MG04061833613658