Przejdź do
T4009
Taurocholic acid sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6300,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO7S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.68 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-653-7
MDL number:
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
anionic
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 2100
aggregation number
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
General description
Taurocholic acid sodium salt hydrate is a bile acid with detergent capabilities.
Application
Taurocholic acid sodium salt hydrate has been used in a study to assess the adsorption of bile acids and salts to vegetable fibrous tissue. It has also been used in a study to investigate a method for determination of conjugated and unconjugated bile salts in serum and jejunal fluid.
Anionic detergent used for protein solubilization.
Biochem/physiol Actions
Non-sulfated bile salt, physiological transport substrate for the bile salt export pump/sister of Pgp (BSEP/spgp), Na(+)/taurocholate cotransporter (NTCP) and MRP3 into the hepatic carnalicular.
Non-sulfated bile salt.
Preparation Note
Synthesized from cholic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9034T6260T0557
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥95% (HPLC)
description
-
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
aggregation number
4
aggregation number
4
aggregation number
-
aggregation number
6
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?