Przejdź do
T7515
Sodium taurolithocholate
Synonim(y):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Taurolithocholic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H44NO5SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.69
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
mol wt
505.69 g/mol
application(s)
detection
SMILES string
C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C.[Na]
InChI
1S/C26H45NO5S.Na.H/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
CMXYYIRKQPXCIE-RLHFEMFKSA-N
General description
Sodium taurolithocholate is a bile salt with detergent qualities that give it the ability to solubilize insoluble lipids. [1]
Application
Sodium taurolithocholate has been used in a study to assess factors controlling the gastrointestinal adsorption of petroleum hydrocarbon residues. [2] It has also been used in a study to investigate the decrease in activity of Na+, K+-adenosinetriphosphatase (Na+, K+-ATPase) in rats where cholestasis had been induced. [3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0266T0682T0557
description
-
description
-
description
≥98%
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (TLC)
application(s)
detection
application(s)
(Cell Biology, Drug formulation)
application(s)
detection
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
505.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)