Przejdź do
T0502
Tridecanoic acid
≥98%
Synonim(y):
Tridecylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-341-1
Beilstein/REAXYS Number:
508317
MDL number:
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
(powder, crystals or flakes)
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Tridecanoic acid is an aliphatic monoacid. It is complexed to β-cyclodextrin (β-CD) for structural studies. It can exist in three polymeric forms(A′, B′ and C′) when crystallized.
Application
Tridecanoic acid has been used as an internal standard for the lipid analysis of total intramuscular fat from broilers and fatty acid analysis in chinook salmon roe lipids. It has also been used as a reference standard in gas chromatography for quantifying fatty acids in meat samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91988158534220639
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
fluoro, triflate
functional group
carboxylic acid
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
(powder, crystals or flakes)
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecanoic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)