220639
3-Thiopheneacetic acid
98%
Synonim(y):
3-Thienylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
73-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
Klucz InChI
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- one-step, size control synthesis of gold nanoparticles
- in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3