For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
158534
Trifluoromethanesulfonic acid
reagent grade, 98%
Synonim(y):
TFMSA
Wybierz wielkość
306,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
306,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
gęstość
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
Klucz InChI
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with methyl benzoate.[4]
- Addition reaction of dialkyl disulfides to terminal alkynes.[5]
- Synthesis of a single cyclic tetrasiloxane containing propylammonium trifluoromethanesulfonate and methyl side-chain groups (Am-CyTS).[6]
- Preparation of starting reagents for the synthesis of fluorinated 2,5-substituted 1-ethyl-1H-benzimidazole derivatives.[7]
- Synthesis of aryl triflates,[8] the lactonization of alkenoic acids,[9] and the formation of E-alkenes.[10]
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Acylacja Friedela-Craftsa z katalizatorami kwasowymi Lewisa tworzy monoacylowane produkty poprzez elektrofilową substytucję aromatyczną aren.
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.