Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
46.7 kDa
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
46.7 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HHLA2(11148)
General description
Ludzkie wydzielane B7-H5, białko fuzyjne Fc, znane również jako Gi24, Dies1, VISTA i SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 wyrażone w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 46,7 kDa (monomer). To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells Human | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 46.7 kDa | mol wt 46 kDa | mol wt 45.8 kDa | mol wt 40 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... HHLA2(11148) | Gene Information human ... TNFRSF14(8764) | Gene Information human ... CD27(939) | Gene Information human ... CD47(961) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SRP0544-100UG | 04061832955957 |