Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells Human
Mol wt:
46 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells Human
form
frozen liquid
mol wt
46 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFRSF14(8764)
General description
Ludzki mediator wejścia herpeswirusa A, znany również jako HVEM, TNFRSF14, CD270 i HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 połączony z ludzką IgG1 Fc, z C-końcowym Avitag™, wyrażany w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 46 kDa. To białko ma wyższą M.W. przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?