Ludzki CD47, białko fuzyjne Fc, znane również jako antygen powierzchniowy leukocytów CD47, antygen związany z Rh, białko związane z integryną, antygenowe białko determinujące powierzchnię OA3, antygen identyfikowany przez przeciwciało monoklonalne 1D8, IAP i MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 40 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)