Merck
692166
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(H8-BINAP)
Synonim(y):
Diacetato[(R)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl]ruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H46O4P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
849.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
HZRBASMTZGJUJU-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago