Przejdź do
SML3035
Ziprasidone hydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride hydrate, CP-88,059, CP-88,059-01, CP-88059
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClN4OS · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.94 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES string
O=C1CC(C=C(C(Cl)=C2)CCN3CCN(CC3)C4=NSC5=C4C=CC=C5)=C2N1.[xHCl].[yH2O]
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)
InChI key
MVWVFYHBGMAFLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Atypical antipsychotic with 5HT1A agonist, as well as D2, 5HT2A, and 5HT1D antagonist activity.
Ziprasidone is an atypical antipsychotic with 5HT1A agonist, as well as D2, 5HT2A, and 5HT1D antagonist activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0752PZ0136SML3368
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)