Merck
PZ0136
Sigma-Aldrich
CP-100263 dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-CP 99994 dihydrochloride hydrate, (2R,3R)-N-[(2-Methoxyphenyl)methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2O·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: ≥5 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
Działania biochem./fizjol.
CP-100263 is an NK-1 neurokinin receptor antagonist.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)