Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
(+)-CP-99994 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H2]1[C@H]([C@H](CCC1)[N+H2]Cc3c(cccc3)OC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H/t17-,19-;;/m0../s1
InChI key
WNHRFWPLRATIDT-FFUVTKDNSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥5 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?