Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23FN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NC(C)=CS1)C2CCN(C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)C)=O)CC2
InChI
1S/C19H23FN4O2S/c1-13-12-27-18(21-13)22-17(25)15-7-9-24(10-8-15)19(26)23(2)11-14-3-5-16(20)6-4-14/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3,(H,21,22,25)
InChI key
FYQIXROHNRZVMM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H3B-193 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML2927-5MG | 04065266033915 |
| SML2927-25MG | 04065266033908 |