Przejdź do
SML3007
H3B-120
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N1-Methyl-N4-(4-methyl-2-thiazolyl)-N1-(phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1CCN(CC1)C(N(C)CC2=CC=CC=C2)=O)NC3=NC(C)=CS3
InChI
1S/C19H24N4O2S/c1-14-13-26-18(20-14)21-17(24)16-8-10-23(11-9-16)19(25)22(2)12-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,13,16H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21,24)
InChI key
ZEVOZXRSCSSPAO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
H3B-120 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2960SML0041SML1555
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I would like to know how to conserve the product H3B-120 - SML3007-5MG , after suspension in DMSO at the concentration 2mg/ml. Is it possible to do aliquots and keep it at -20°C? Thank you for your help
    1 answer
    1. Unfortunately, long-term solution stability studies have not been performed on this product. Other sources suggest that stock solutions in DMSO may be stable for up to 1 year at -20°C in frozen aliquots. This information has not been validated.