Przejdź do
SML2644
NCGC00135472
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Difluoro-N-[3-(3-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)phenyl]-benzamide, C2A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
306,85 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
1079,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14F2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)C(=O)Nc2cc(ccc2)c3nc4[n](c3C)cccn4)F
InChI
1S/C20H14F2N4O/c1-12-18(25-20-23-8-3-9-26(12)20)13-4-2-5-15(10-13)24-19(27)14-6-7-16(21)17(22)11-14/h2-11H,1H3,(H,24,27)
InChI key
YOVZCQZBMAXLPR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCGC00135472 (C2A) is a resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates resolving D1 receptor (DRV1/GPR32) and stimulate phagocytosis of serum-treated zymosan. NCGC00135472 enhances macrophage phagocytosis of live E. coli.
resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates DRV1/GPR32
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0016SML1626SML0333
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (;warmed DMSO)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)